Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4,4'-Thiodiphenol
D1356-25G D1356-500G
TCIAD1356-25GEA 515 NOK
TCIAD1356-25G TCIAD1356-500G
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide ≥98.0% (by GC)
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide
Formel: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218,28 g/mol
MDL nummer: MFCD00002349
CAS-nummer: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96e138f1574b78a3c8e93f5d1d2441a806a3bc96&vid=96e138f1574b78a3c8e93f5d1d2441a806a3bc96&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C