N-Phenyl-1-naphthylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Anilinonaphthalene
147160250 147162500
ACRO147160250EA 485 NOK
ACRO147160250 ACRO147162500
N-Phenyl-1-naphthylamine 98%
N-Phenyl-1-naphthylamine
Formel: C₁₆H₁₃N
MW: 219,29 g/mol
Kokepunkt: 226 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 58…62 °C
Flash punkt: >200 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003878
CAS-nummer: 90-30-2
EINECS: 201-983-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Pink to red to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %