(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone 99%, >99% ee
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
402160025 402160250
ACRO402160025EA 950 NOK
ACRO402160025 ACRO402160250
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone 99%, >99% ee
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Smeltepunkt: 87…90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064496
CAS-nummer: 90719-32-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 90 °C
HPLC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥99 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)