(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-4-Phenyloxazolidin-2-one
P1307-25G P1307-5G
TCIAP1307-25GEA 2175 NOK
TCIAP1307-25G TCIAP1307-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥99.0% (by GC)
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
MDL nummer: MFCD00192393
CAS-nummer: 90319-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10c8975607a12c12d363eb7bbcf66fb4e804ed6&vid=b10c8975607a12c12d363eb7bbcf66fb4e804ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 131.0 to 133.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -70.0 to -74.0 deg (C=1, EtOAc)