(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (S)-4-Phenyloxazolidin-2-one
303850010 303850050
ACRO303850010EA 1075 NOK
ACRO303850010 ACRO303850050
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99%
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Smeltepunkt: 130…133 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043396
CAS-nummer: 99395-88-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +48° to +51° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)