(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
224300010 224300050 224300250
ACRO224300010EA 475 NOK
ACRO224300010 ACRO224300050 ACRO224300250
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
Smeltepunkt: 205…211 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004068
CAS-nummer: 18531-94-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)