(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14774.0001 8.14774.0010
8.14774.0001EA 340 NOK
8.14774.0001 8.14774.0010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol for syntese, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004068
CAS-nummer: 18531-94-7
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 286.33 g/mol