Stoppers, chloroprene rubber
Leverandør: Deutsch & Neumann
DENE1010471EA 930 NOK
DENE1010471 DENE1010450 DENE1010494 DENE1012431 DENE1010431 DENE1011421 DENE1010410 DENE1012414 DENE1010456 DENE1010412 DENE1011423 DENE1010403 DENE1012426 DENE1011414 DENE1010447 DENE1011417 DENE1010426 DENE1012429 DENE1010405 DENE1010429 DENE1011418 DENE1010408 DENE1010460 DENE1011431 DENE1012421 DENE1010441 DENE1012423 DENE1010464 DENE1010421 DENE1010487 DENE1011410 DENE1011412 DENE1010423 DENE1010479 DENE1011426 DENE1010414 DENE1010436 DENE1012418 DENE1012417 DENE1010417 DENE1011429 DENE1010418
Stoppers, chloroprene rubber
Propper Gummipropper
  • Durometer 40 Shore A
Sertifiseringer: Acc. DIN 12 871