Vernebriller, uvex pheos
Leverandør: UVEX
9192.215 9192.225 9192.725 9192.785 9192.881 9192.385 9192.485 9192.745 9192.285 9192.080
111-1245EA 340 NOK
111-1245 111-1246 111-1248 111-1252 111-1259 111-1247 111-1692 111-1877 111-1876 UVEX9192.080
Vernebriller, uvex pheos
Vernebriller
Supravision HC-AF-beleggteknologien gjør uvex pheos-glasset svært ripebestandig på utsiden og permanent beskyttet mot dugging på innsiden.
  • Gir 100 % UV-beskyttelse
  • Integrert pannebeskyttelse for ekstra dekning
  • Forbedret ventilasjon
  • Hengsler av høy kvalitet
  • PPE-kompatibilitet (hørselvern, vernehjelmer og vernekapser)
Sertifiseringer: EN 166, EN 170