Engangskyvetter
Leverandør: KARTELL
1937 1938 1939 1940 1941 1948 1960 1961
634-8532EA 460 NOK
634-8532 634-8535 634-8536 634-0326 634-8533 634-8537 634-8531 634-8530
Engangskyvetter
Kyvetter Spektrofotometerkyvetter
Engangskyvetter fremstilt av klar polystyren (PS) eller av PMMA og en overføringsverdi ved 300 nm på 70%.
  • 44,5 to 45 mm height