VWR®, Kjemikaliebestandig frakker, polyester / Hydro-Tec, gjenbrukbar
Leverandør: VWR Collection
113-1829EA 2125 NOK
113-1829 113-1827 113-1826 113-1825 113-1830 113-1828 113-1844 113-1838 113-1831 113-1832 113-1833 113-1834 113-1835 113-1837 113-1839 113-1840 113-1841 113-1842 113-1843 113-1836 113-5994 113-6115 113-6114 113-6110 113-6102 113-6103 113-6104 113-6100 113-6105 113-6106 113-6107 113-6116 113-6109 113-6101 113-6111 113-6112 113-6113 113-6099 113-6098 113-6097 113-6096 113-6108 113-6157 113-6147 113-6138 113-6139 113-6140 113-6141 113-6142 113-6143 113-6144 113-6146 113-6158 113-6148 113-6149 113-6150 113-6151 113-6152 113-6153 113-6154 113-6155 113-6156 113-6145 114-9322
VWR®, Kjemikaliebestandig frakker, polyester / Hydro-Tec, gjenbrukbar
Arbeidstøy
Disse antistatiske frakkene er produsert av 99% polyesterfibre med 1% Hydro-Tec-finish (karbonbehandlet), noe som gjør dem både ekstremt slitesterk og utmerket for å fjerne støv, olje, kjemikalier og vann. Alle jakker har en stand-up krage, to sidelommer og en brystlomme, alle tre beskyttet av en klaff.
  • Ekstremt slitesterk takket være ren vevekonstruksjon
  • Innovativ Hydro-Tec-finish gir beskyttelse mot sprut av ikke farlige kjemikalier.
  • Trykknappene er dekket av Velcro®-klaff
  • Modell for kvinner og herrer.
  • Vaskbar ved 60 ° C for å opprettholde Hydro -Tec beskyttelsen ved sprut
Farge: Hvit, grå eller blå
Tetthet: 275 g/m²
EN 13034:2005 (type 6), EN 1149-5; complies with Oeko-Tex® Standard 100
Sertifiseringer: EN 13034: 2005 (type 6), EN 1149-5; Oppfyller Oeko-Tex® Standard 100