(±)-p-Menta-1,8-dien for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: (±)-p-Mentha-1,8-diene, (±)-Dipentene, (±)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, Dipentene, (±)-Limonene, (±)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
8.14546.1000EA 768 NOK
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
(±)-p-Menta-1,8-dien for syntese, Sigma-Aldrich®
(±)-p-Menta-1,8-dien
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –89 °C
Tetthet: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 43 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062992
CAS-nummer: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
FN: 2052
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,05518
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -89 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)