Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
Isobutylene oxide
348500250
348501000
ACRO348500250EA
1625
NOK
ACRO348500250
ACRO348501000
Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan) 98%
Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan)
Formel:
C₄H₈O MW: 72,11 g/mol Flash punkt: –32 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00066354 CAS-nummer: 558-30-5 EINECS: 209-193-8 FN: 2924 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3705 to 1.3745 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |