Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Isobutylene oxide
348500250 348501000
ACRO348500250EA 1625 NOK
ACRO348500250 ACRO348501000
Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan) 98%
Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan)
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Flash punkt: –32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066354
CAS-nummer: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %