Isoquinoline-5-amine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
159420010 159420050
ACRO159420010EA 510 NOK
ACRO159420010 ACRO159420050
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Smeltepunkt: 127…130 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006907
CAS-nummer: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %