Hydrogenklorid 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
388361000 388368000
388361000.EA 2550 NOK
388361000. 388368000.
Hydrogenklorid 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Hydrogenklorid
Formel: HCl
Flash punkt: 17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N