Benzyl carbamate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
105890250 105891000
ACRO105890250EA 520 NOK
ACRO105890250 ACRO105891000
Benzyl carbamate 98%
Benzyl carbamate
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Smeltepunkt: 86…89 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007965
CAS-nummer: 621-84-1
EINECS: 210-710-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %