4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41417.0100 8.41417.9010
8.41417.0100EA 626 NOK
8.41417.0100 8.41417.9010
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride for syntese, Sigma-Aldrich®
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃Cl₂NO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012797
CAS-nummer: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
FN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 182 - 184 °C (decomposition)
Molar Mass 186.08 g/mol
pH 4.5 - 5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C