2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
406470050 406470250
ACRO406470050EA 2550 NOK
ACRO406470050 ACRO406470250
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide 97%
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
Formel: C₆H₂Br₂ClNO
Smeltepunkt: 76…83 °C
Tetthet: 1,81 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013792
CAS-nummer: 537-45-1
EINECS: 208-667-1
FN: 3224
ADR: 4.1,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to ochre Powder or crystalline needles (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration Iodometric ≥96.0 %