2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, GR Reag. Ph. Eur., Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03037.0010 1.03037.0100
1.03037.0010EA 6160 NOK
1.03037.0010 1.03037.0100
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, GR Reag. Ph. Eur., Supelco®
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Formel: C₆H₂Cl₃NO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001611
CAS-nummer: 101-38-2
EINECS: 202-937-2
FN: 3224
ADR: 4.1,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (iodometric) ≥ 98
Identity (IR-spectrum) passes test
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; ethanol) ≥ 800
Melting point 65 - 68
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid