Dimetylamin 2 mol/l in methanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
370261000 370268000
370261000.EA 1450 NOK
370261000. 370268000.
Dimetylamin 2 mol/l in methanol, AcroSeal®
Dimetylamin
Formel: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Tetthet: 0,775 g/cm³
Flash punkt: 5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008288
CAS-nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
FN: 3286
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.9 to 2.2 M