Dimetylamin 2 M in THF, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
388381000 388388000
388381000.EA 1450 NOK
388381000. 388388000.
Dimetylamin 2 M in THF, AcroSeal®
Dimetylamin
Formel: C₂H₇N
Tetthet: 0,85 g/cm³
Flash punkt: –36 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008288
CAS-nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M