3,6-Dioxaoctamethylenediamine for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18116.0025 8.18116.0100
8.18116.0025EA 380 NOK
8.18116.0025 8.18116.0100
3,6-Dioxaoctamethylenediamine for syntese, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctamethylenediamine
Formel: C₆H₁₆N₂O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040474
CAS-nummer: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 88 °C (0.7 hPa)
Flash Point 121 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material