N-Benzylglycine ethyl ester 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Ethyl 2-(benzylamino)acetate
105950100 105950500
ACRO105950100EA 475 NOK
ACRO105950100 ACRO105950500
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
N-Benzylglycine ethyl ester
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Kokepunkt: 140…142 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,03 g/cm³
Flash punkt: 112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009174
CAS-nummer: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %