3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
369830010 369830050 369830250
ACRO369830010EA 610 NOK
ACRO369830010 ACRO369830050 ACRO369830250
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Smeltepunkt: 187…191 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093046
CAS-nummer: 99769-19-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %