(R)-(-)-Prolinol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
418310050 418310010
ACRO418310050EA 3075 NOK
ACRO418310050 ACRO418310010
(R)-(-)-Prolinol 99%
(R)-(-)-Prolinol
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,1 g/mol
Kokepunkt: 75 °C (2 mmHg)
Tetthet: 1,02 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064321
CAS-nummer: 68832-13-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)