(S)-(+)-Prolinol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
418320010 418320050 418320250
ACRO418320010EA 450 NOK
ACRO418320010 ACRO418320050 ACRO418320250
(S)-(+)-Prolinol 95%
(S)-(+)-Prolinol
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kokepunkt: 74…76 °C (2 mmHg)
Tetthet: 1,036 g/cm³
Flash punkt: 86 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005255
CAS-nummer: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)