1,3-Dichloroisoquinoline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
382410010 382410050
ACRO382410010EA 1175 NOK
ACRO382410010 ACRO382410050
1,3-Dichloroisoquinoline 97%
1,3-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Smeltepunkt: 120…122 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00034750
CAS-nummer: 7742-73-6
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %