1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
169860100 169860500
ACRO169860100EA 825 NOK
ACRO169860100 ACRO169860500
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 99%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Formel: C₁₄H₁₈N₂
MW: 214,31 g/mol
Kokepunkt: 144…145 °C (5hPa)
Smeltepunkt: 46…50 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003920
CAS-nummer: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige to pink or brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 50 °C
GC ≥98.5 %