Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
214300100 214300500
ACRO214300100EA 785 NOK
ACRO214300100 ACRO214300500
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate 99%
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Kokepunkt: 100…102 °C (,1 mmHg)
Smeltepunkt: 66…67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009765
CAS-nummer: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 66 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %