3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: DL-Lactide
376850250 376851000
ACRO376850250EA 1175 NOK
ACRO376850250 ACRO376851000
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 99%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Formel: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Kokepunkt: 138…142 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 122…126 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011685
CAS-nummer: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %