2-Thienylacetyl chloride 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
232230500 232230050
ACRO232230500EA 2125 NOK
ACRO232230500 ACRO232230050
2-Thienylacetyl chloride 99%
2-Thienylacetyl chloride
Formel: C₆H₅ClOS
MW: 160.62 g/mol
Kokepunkt: 130…135 °C (90 mmHg)
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005456
CAS-nummer: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
FN: 1760
ADR: 8 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤2 %