Terpinolene ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate, 4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-mentha-1,4(8)-diene
T0817-500ML T0817-25ML
TCIAT0817-500MLEA 785 NOK
TCIAT0817-500ML TCIAT0817-25ML
Terpinolene ≥90.0% (by GC)
Terpinolene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,23 g/mol
Kokepunkt: 185°C
Flash punkt: 37°C
MDL nummer: MFCD00049191
CAS-nummer: 586-62-9
EINECS: 209-578-0
FN: 2541
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93d1dec78a0adc6a2c2a176bd1323ab709790fa2&vid=93d1dec78a0adc6a2c2a176bd1323ab709790fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %