6-Amino-1,4-benzodioxane 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
185780500 185780050 185782500
ACRO185780500EA 2300 NOK
ACRO185780500 ACRO185780050 ACRO185782500
6-Amino-1,4-benzodioxane 99%
6-Amino-1,4-benzodioxane
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Tetthet: 1,23 g/cm³
Flash punkt: 120 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006824
CAS-nummer: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to dark brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5970 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94.0 to 106.0 %