Cyclopentyl isocyanide 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
372090010 372090050
ACRO372090010EA 2600 NOK
ACRO372090010 ACRO372090050
Cyclopentyl isocyanide 96%
Cyclopentyl isocyanide
Formel: C₆H₉N
Kokepunkt: 40 °C (11hPa)
Tetthet: 0,86 g/cm³
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02664624
CAS-nummer: 68498-54-4
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %