Kobalt(II)klorid heksahydrat 98-102% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
J297-500GEA 15825 NOK
J297-500G J297-100G
Kobalt(II)klorid heksahydrat 98-102% ACS
Kobalt(II)klorid heksahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Kokepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56 °C
Tetthet: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149652
CAS-nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,02462
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98 – 102%
Calcium ≤0.005%
Copper ≤0.002%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.005%
Magnesium ≤0.005%
Nickel ≤0.1%
Nitrate ≤0.01%
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%
Zinc ≤0.03%