Mangan (II) klorid tetrahydrat 98-101% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
E107-100GEA 2050 NOK
E107-100G E107-500G
Mangan (II) klorid tetrahydrat 98-101% ACS
Mangan (II) klorid tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Kokepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 58…59 °C
Tetthet: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149792
CAS-nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,05751
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Calcium <0.005%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
pH (5%, Water) @25°C 3.5 - 6
Potassium ≤0.01%
Purity 98 - 101%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.005%
Zinc ≤0.005%