Betaine hydrochloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14633.0100 8.14633.1000
8.14633.0100EA 354 NOK
8.14633.0100 8.14633.1000
Betaine hydrochloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Betaine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011903
CAS-nummer: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 647 g/l (25 °C)
Melting Point 242 - 246 °C
Molar Mass 153.61 g/mol
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C