AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
328110500 328110010
ACRO328110500EA 880 NOK
ACRO328110500 ACRO328110010
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 98%
AEBSF hydrochloride (4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239,69 g/mol
Smeltepunkt: 175…177 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00132962
CAS-nummer: 30827-99-7
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %