Uridine, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Synonymer: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
6680-100 6680-25
6680-100EA 8225 NOK
6680-100 6680-25
Uridine, Millipore®
Uridine
Formel: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006526
CAS-nummer: 58-96-8
EINECS: 200-407-5