Kompakt inkubator med tvungen konveksjon, Heratherm®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
50125882 50140500
390-0466EA 11450 NOK
390-0466 390-1299
Kompakt inkubator med tvungen konveksjon, Heratherm®
Inkubatorer Inkubatorer, bordmodell
Inkubatoren Heratherm® Compact har tvungen konveksjon som sørger for førsteklasses temperaturensartethet og -stabilitet samt rask gjenoppretting når døren åpnes. Denne enheten er en bordmodell som anbefales til bruk som et personlig arbeidsområde, og til BOD-måling / vannanalyse. Lagd av korrosjonsfritt støpt polymer som er enkelt å rengjøre. Innvendig belysning og vindu i døren gjør det enkelt å observere prøvene.
  • Brukervennlig grensesnitt
  • Displayoppløsning 1 °C
  • Krever svært liten benkeplass – ideell for laboratorier med begrenset plass
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell IMC18
Environmentally Preferable
Temperatursvingning (tid) ±0,2 °C @ 37 °C
Temperaturvariasjon (romlig) ±1,2 °C @ 37 °C
Temperaturområde +17…50 °C
Kapasitet 18 L
Konveksjontypen tvungen konveksjon
Innvendig B×D×H 180×290×310 mm
Utvendig B×D×H 260×470×415 mm
Vekt 7,2 kg
Tilleggshyller (max.) 2 (3)
Strømforbruk 45 W