Inkubatorer med naturlig konveksjon, General Protocol Heratherm®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
51028131 51028132 51028130
390-0468EA 29825 NOK
390-0468 390-0469 390-0467
Inkubatorer med naturlig konveksjon, General Protocol Heratherm®
Inkubatorer Inkubatorer, standard
Heratherm® General Protocol-inkubatorer et innerkammer i glatt, rustfritt stål med avrundede hjørner som er lette å holde rene. Enhetene har en innvendig glassdør som gjør det mulig å se på prøver uten at det påvirker temperaturstabiliteten. Naturlig konveksjon gir en forsiktig luftstrøm og minimal uttørking. Disse enhetene anbefales for en rekke vanlige bruksområder ved laboratorier innen farmasi, medisin, næringsmidler og forskning og ved mikrobiologisk forskning og dyrking av gjær. Enheterne er enkle at kalibrerer og har automatisk over-temperaturalarm for øget beskyttelse av bådeMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell IGS100 IGS180 IGS60
Environmentally Preferable
Temperatursvingning (tid) ±0,2 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C
Temperaturvariasjon (romlig) ±0,6 °C @ 37 °C ±0,6 °C @ 37 °C ±0,6 °C @ 37 °C
Kapasitet 117 L 194 L 75 L
Konveksjontypen naturlig konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon
Tilleggshyller (max.) 2 (16) 2 (19) 2 (13)
Innvendig B×D×H 464×414×608 mm 464×589×708 mm 354×414×508 mm
Utvendig B×D×H 640×565×820 mm 640×738×920 mm 530×565×720 mm
Temperaturområde Romtemperatur +5…75 °C Romtemperatur +5…75 °C Romtemperatur +5…75 °C
Vekt 51 kg 65 kg 40 kg