N-Hydroxysuccinimide
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
8.51056.0100 8.51056.0025
01-62-0009-100EA 1475 NOK
01-62-0009-100 01-62-0009-25
N-Hydroxysuccinimide
N-Hydroxysuccinimide
Formel: C₄H₅NO₃
Kokepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 93…95 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005516
CAS-nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3