Zinkklorid, anhydrous, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
N882-100GEA 2500 NOK
N882-100G N882-500G
Zinkklorid, anhydrous, Reagent Grade
Zinkklorid
Formel: ZnCl₂
Kokepunkt: 732 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 283 °C
Tetthet: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
FN: 2331
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,10185
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Ammonium (NH₄) <0.5%
Nitrate (NO₃) <0.003%
Sulphate (SO₄) <0.05 %
Zinc Chloride (ZnCl₂) >98%
Zinc Oxide (ZnO) 0.6 - 0.7%