Zirconium(IV) ethoxide 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
335450050 335450250
ACRO335450050EA 950 NOK
ACRO335450050 ACRO335450250
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Zirconium(IV) ethoxide
Formel: C₈H₂₀O₄Zr
MW: 271,47 g/mol
Kokepunkt: 235 °C (7mbar)
Smeltepunkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015654
CAS-nummer: 18267-08-8
FN: 3181
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %