N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 1,5,9,13-Tetraazatridecane
402280250 402280050
ACRO402280250EA 7225 NOK
ACRO402280250 ACRO402280050
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine 97%
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine
Formel: C₉H₂₄N₄
MW: 188,31 g/mol
Kokepunkt: 102 °C (1 mmHg)
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008213
CAS-nummer: 4605-14-5
EINECS: 225-007-8
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %