Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
132750010 132750050
ACRO132750010EA 880 NOK
ACRO132750010 ACRO132750050
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Formel: C₁₀H₂₆N₄
Kokepunkt: 130 °C (,1 mmHg)
Smeltepunkt: 26…30 °C
Tetthet: 0,937 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008215
CAS-nummer: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
FN: 3259
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
Water ≤3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)