Alizarin red S (sodium salt)
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: C.I. 58005
MQ200
1.06278.0025 1.06278.0100
1.06278.0025EA 1270 NOK
1.06278.0025 1.06278.0100
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013049
CAS-nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 342.26 g/mol