TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: TCEP HCl
363830010 363830100
ACRO363830010EA 1350 NOK
ACRO363830010 ACRO363830100
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286,65 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00145469
CAS-nummer: 51805-45-9
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (50mg/ml water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥97.5 %