TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) ≥99% for biotechnology
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: TCEP HCl
K831-10GEA 13000 NOK
K831-10G K831-2G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) ≥99% for biotechnology
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286,65 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00145469
CAS-nummer: 51805-45-9
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (TLC) >99%
Solubility (50 mg/ml, water) pass