Kolliphor® P 188 (Lutrol® F68, Pluronic® F-68, Synperonic® F68, Poloxamer 188)
Leverandør: Molekula
MOLE89483155-500GEA 2825 NOK
MOLE89483155-500G
Kolliphor® P 188 (Lutrol® F68, Pluronic® F-68, Synperonic® F68, Poloxamer 188)
Kolliphor® P 188 (Lutrol® F68, Pluronic® F-68, Synperonic® F68, Poloxamer 188)
Formel: (C₃H₆O.C₂H₄O)x
MW: 8400 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082049
CAS-nummer: 9003-11-6